Merck
483494
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
≥95%
mp
95-98 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Clave InChI
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura and Negishi couplings
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)