Merck
483400
Sigma-Aldrich
4-Butylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3C6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.517 (lit.)
bp
108 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-2-3-4-10-5-7-11(8-6-10)12-9-13/h5-8H,2-4H2,1H3
Clave InChI
LJJRXPXDTAUVQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Glenn E Schafe et al.
The European journal of neuroscience, 22(1), 201-211 (2005-07-21)
Nitric oxide (NO) has been widely implicated in synaptic plasticity and memory formation. In studies of long-term potentiation (LTP), NO is thought to serve as a 'retrograde messenger' that contributes to presynaptic aspects of LTP expression. In this study, we