482919
Methyl (2R,3S)-(+)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate
99%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
actividad óptica
[α]23/D +31°, c = 1 in H2O
mp
84-88 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
IXDRYSIPXMREGK-DTWKUNHWSA-N
Aplicación
Methyl (2R,3S)-(+)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate can be used as an intermediate in the synthesis of:
- Biologically important 5-phenyl substituted Δ2-thiazolines.
- An antidepressant, (+)-(S)-dapoxetine.
- (R)-Cyclohexyl lactic acid, a building block required for the preparation of an E-selectin inhibitor.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Enantioselective synthesis of (S)-dapoxetine
Tetrahedron Asymmetry, 18(17), 2099-2103 (2007)
Asymmetric Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted Delta-Thiazolines
Chemistry?A European Journal , 19(30), 9916-9922 (2013)
Process research of (R)-cyclohexyl lactic acid and related building blocks: a comparative study
Organic Process Research & Development, 7(4), 559-570 (2003)