Merck
482684
Sigma-Aldrich
ArgoGel−MB-CHO
120-230 μm particle size
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
ArgoPore
reticulante
1 % cross-linked
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Extensión del etiquetado
0.35-0.45 mmol typical aldehyde loading per g
tamaño de partícula
120-230 μm
grupo funcional
aldehyde
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1OC.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
Información legal
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
ArgoPore is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)