Merck
480541
Sigma-Aldrich
Adiponitrile-d8
98 atom % D
Sinónimos:
1,4-Dicyanobutane-d8, Hexanedinitrile-d8
About This Item
Fórmula lineal:
NC(CD2)4CN
Número de CAS:
Peso molecular:
116.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
densidad
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Clave InChI
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
325.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
163.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)