480460
Mesityl-d10 oxide
98 atom % D
Sinónimos:
4-(Methyl-d3)-3-penten-2-one-d7
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Análisis
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
densidad
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
Clave InChI
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31.00 °C - closed cup