Merck
480258
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with p-toluenesulfonic acid (1:1)
Sinónimos:
1,8-diazabicyclo[5.4.0]undecene-7 p-toluenesulfonate, DBU p -toluenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
324.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
70.9-90.7 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C7H8O3S/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-8H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
VAIAHWBLSPENDF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Polymerization catalyst.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable