480185
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Ensayo
98%
mp
145-148 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO4S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
QOPIIRYHSQOQRN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?