Merck
47998
Sigma-Aldrich
Fmoc-8-Aoc-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
8-(Fmoc-amino)caprylic acid, 8-(Fmoc-amino)octanoic acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
145,00 €
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
145,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H27NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
381.46
Beilstein:
8286497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
145,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
Clave InChI
QZQXRZXYWVQWAY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mathias Dyrberg Loft et al.
Amino acids, 49(6), 1089-1100 (2017-03-21)
The urokinase-type plasminogen activator receptor (uPAR) is overexpressed in several cancers including glioblastoma (GBM) and is an established biomarker for metastatic potential. The uPAR-targeting peptide AE105-NH