479039
Trichloro(dichloromethyl)silane
96%
Sinónimos:
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.474 (lit.)
bp
144-146 °C (lit.)
densidad
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
Clave InChI
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter