440817
1-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea
97%
Sinónimos:
γ-Ureidopropyltrimethoxysilane, 3-Ureidopropyltrimethoxysilane, N -[3-(Trimethoxysilyl)propyl]urea, Ureidopropyltrimethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
217-250 °C (lit.)
densidad
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CO[Si](CCCNC(N)=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H18N2O4Si/c1-11-14(12-2,13-3)6-4-5-9-7(8)10/h4-6H2,1-3H3,(H3,8,9,10)
Clave InChI
LVACOMKKELLCHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup