Merck
478849
Sigma-Aldrich
Erbium(III) isopropoxide
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Er(OCH(CH3)2)3
Número de CAS:
Peso molecular:
344.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Análisis
99%
mp
325 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O[Er](OC(C)C)OC(C)C
Características y beneficios
Precursor for aluminum-erbium complexes for active optical fibers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)