Merck
478784
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
mp
44-48 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-4-8(2)10(11-6-12)9(3)5-7/h4-5H,1-3H3
Clave InChI
HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)