478547
2-Methoxy-5-methylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
densidad
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(C)cc1N=C=O
InChI
1S/C9H9NO2/c1-7-3-4-9(12-2)8(5-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
IDOHLSFNBKNRRJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?