Merck
47837
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoglu(OtBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Fmoc-amino)adipic acid 6-tert-butyl ester, Fmoc-L-β-homoglutamic acid 6-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H29NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
439.50
Beilstein:
8019724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C25H29NO6/c1-25(2,3)32-23(29)13-12-16(14-22(27)28)26-24(30)31-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,27,28)/t16-/m0/s1
Clave InChI
XPCDWOCHPTYDPV-INIZCTEOSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)