Merck
477915
Sigma-Aldrich
1,1,2,3-Tetramethyl-1H-benz[e]indolium iodide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H18IN
Número de CAS:
Peso molecular:
351.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
mp
220 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[I-].CC1=[N+](C)c2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)