Merck
477168
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytridecane
97%
Sinónimos:
(R)-(+)-Undecyloxirane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H26O
Número de CAS:
Peso molecular:
198.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]25/D +10°, neat
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-12-14-13/h13H,2-12H2,1H3/t13-/m1/s1
Clave InChI
ZKAPVLMBPUYKKP-CYBMUJFWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)