477001
2-Hexene (cis+trans)
technical grade, 85%
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Análisis
85%
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
bp
67-69 °C (lit.)
densidad
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
Clave InChI
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup