Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 81,90 € |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
410.51
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
235-985-8
MDL number:
81,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
InChI key
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| mp 127-130 °C (lit.) | mp 159-163 °C (lit.) | mp 195-198 °C (lit.) | mp 115-118 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?