Merck
476285
Sigma-Aldrich
2,2′,5,5′-Tetrachlorobenzidine
85%
About This Item
Fórmula lineal:
[-C6H2(Cl)2-4-NH2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
85%
impurezas
<15% water
mp
135-140 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(N)cc2Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)