Merck
475351
Sigma-Aldrich
Boc-5-Ava-OH
97%
Sinónimos:
5-(Boc-amino)pentanoic acid, 5-(Boc-amino)valeric acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO2CNH(CH2)4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
217.26
Beilstein:
2048862
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
bp
160-168 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-7-5-4-6-8(12)13/h4-7H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
Clave InChI
GFMRZAMDGJIWRB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup