Merck
475165
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(II)
96%
Sinónimos:
Decamethylchromocene
About This Item
Fórmula lineal:
Cr(C5(CH3)5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
96%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: chromium
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cr].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Clave InChI
GEYKKJXGTKHSDI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)