Merck
475130
Sigma-Aldrich
Lithium acetylide, ethylenediamine complex
25 wt. % slurry in toluene
About This Item
Fórmula lineal:
LiC≡CH · NH2CH2CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
92.07
Beilstein:
3593824
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
25 wt. % slurry in toluene
bp
110.6 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li]C#C.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.C2H.Li/c3-1-2-4;1-2;/h1-4H2;1H;
Clave InChI
QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
7.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)