Merck
474886
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CF3)NCS
Número de CAS:
Peso molecular:
237.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.57 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
densidad
1.447 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H3ClF3NS/c9-6-2-1-5(8(10,11)12)3-7(6)13-4-14/h1-3H
Clave InChI
KHTMKXDMVYHDSY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate is an organic building block. Its enthalpy of vaporization at boiling point (512.15K) has been reported to be 45.053kjoule/mol.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)