Merck
47469
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OPfp
≥96.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-L-methionine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H20F5NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
537.50
Beilstein:
4732241
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥96.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C26H20F5NO4S/c1-37-11-10-18(25(33)36-24-22(30)20(28)19(27)21(29)23(24)31)32-26(34)35-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,32,34)/t18-/m0/s1
Clave InChI
OKDPSRDTLNXPFQ-SFHVURJKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)