Merck
47468
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OPfp
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-L-leucine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H22F5NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
519.46
Beilstein:
4731726
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥98.0%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)Oc4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-13(2)11-19(26(34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)33-27(35)36-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)/t19-/m0/s1
Clave InChI
NTQJCLLWLHKJLU-IBGZPJMESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)