Merck
47441
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-D-asparagine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
354.36
Beilstein:
8510210
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (HPLC)
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +11.9±1.5°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
~185 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=O)C[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
Clave InChI
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)