Merck
47384
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-L-prolinol
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-1-Fmoc-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
323.39
Beilstein:
8789847
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H21NO3/c22-12-14-6-5-11-21(14)20(23)24-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19,22H,5-6,11-13H2/t14-/m0/s1
Clave InChI
HJUXXCOVGMCKQL-AWEZNQCLSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)