Merck
47318
Sigma-Aldrich
p-Fluoro-D-phenylalanine
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
4-Fluoro-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10FNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.18
Beilstein:
2416149
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +23±2°, c = 1% in H2O
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~245 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
Clave InChI
XWHHYOYVRVGJJY-MRVPVSSYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)