Merck
471631
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-[(3-Methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propenyl)amino]-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid sodium salt
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16NNaO4
Número de CAS:
Peso molecular:
273.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +83°, c = 1 in H2O
mp
240 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Na+].COC(=O)\C=C(/C)N[C@@H](C([O-])=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C13H17NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-4,7-8,12,14H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/t12-;/m1./s1
Clave InChI
XWVDGMIXJIIFTO-UYZIEVLVSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)