471062
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
123 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC1CC(C)(C)Nc2cc(C)ccc12
InChI
1S/C13H19N/c1-9-5-6-11-10(2)8-13(3,4)14-12(11)7-9/h5-7,10,14H,8H2,1-4H3
Clave InChI
NRWNXIXJZMSDAU-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter