470430
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
2-(Trimethylsilyl)phenyl 2,2,2-trifluoroacetate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl triflate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluormethanesulfonate, 2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethansulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid 2-(trimethylsilyl)phenyl ester, o-Trimethylsilylphenyl triflate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.456 (lit.)
bp
70 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
C[Si](C)(C)c1ccccc1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H13F3O3SSi/c1-18(2,3)9-7-5-4-6-8(9)16-17(14,15)10(11,12)13/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
XBHPFCIWRHJDCP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)