470120
2-(Difluoromethoxy)aniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHOC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
densidad
1.272 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccccc1OC(F)F
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-4-2-1-3-5(6)10/h1-4,7H,10H2
Clave InChI
CGNAIUUCOVWLLL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?