Merck
470090
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
222.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
71-74 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
thioether
cadena SMILES
OC(=O)c1cccc(SC(F)(F)F)c1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)14-6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)
Clave InChI
IVGAPIVNQABETQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Trifluoromethylthio)benzoic acid has trifluoromethylthio group. This group is useful for the preparation of new dyes, medicinal agents and novel heterocyclic systems.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Trifluoromethylthiocopper. A reagent for the introduction of the trifluoromethylthio group into aromatic nuclei.
Remy DC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(9), 1644-1646 (1976)