469351
3,5-Difluorobenzylamine
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
densidad
1.21 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H,4,10H2
Clave InChI
VJNGGOMRUHYAMC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Determination of epichlorohydrin (ECH) in water by GC/MS analysis in selected ion monitoring (SIM) mode.
- Analysis of the epoxides 1,2-epoxybutane, epichlorohydrin, and epifluorohydrin in water by GC/MS analysis.
- Estimation of ECH in water by on-line solid-phase extraction (SPE) coupled to liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC/ESI-MS/MS) using a triple quadrupole mass spectrometer.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter