Merck
469297
Sigma-Aldrich
N-Boc-L-phenylalaninal
97%
Sinónimos:
(S)-(−)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-phenylpropanal
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
249.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −47°, c = 0.5 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
86-88 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]C(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
Clave InChI
ZJTYRNPLVNMVPQ-LBPRGKRZSA-N
Información sobre el gen
human ... CTSK(1513)
Aplicación
Intermediate for the synthesis of hydroxyethylene dipeptide isosteres that have enzyme inhibition properties.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mordini, A. et al.
Tetrahedron Letters, 37, 5209-5209 (1996)