Merck
468029
Sigma-Aldrich
m-Toluenesulfonic acid hydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O3S · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
172.20 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.523 (lit.)
bp
111 °C (lit.)
densidad
1.296 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cc1cccc(c1)S(O)(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)