Merck
465739
Sigma-Aldrich
1-(Phenylsulfonyl)-1H-benzotriazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
259.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
120-128 °C (lit.)
cadena SMILES
O=S(=O)(c1ccccc1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C12H9N3O2S/c16-18(17,10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)13-14-15/h1-9H
Clave InChI
ZMGFTNXUMSRNMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)