465585
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
densidad
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H12Cl2OSi2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6/h1-4H3
Clave InChI
DMEXFOUCEOWRGD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- A Silicon-based fluorene polymer by reacting with a dibromofluorene derived Grignard reagent.
- ansa-Metallocene compound i.e, ansa-[TiCl2{η5:η5-(C5H4SiMe2)2O}].
- Silaanthracenophanes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter