Merck
440116
Sigma-Aldrich
Dichloro(methyl)phenylsilane
97%
Sinónimos:
Methyl-phenyl-dichlorosilane
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5Si(CH3)Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
191.13
Beilstein:
970975
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.519 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
densidad
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter