Merck
465496
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
209-212 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(Br)cc1-c2ccno2
InChI
1S/C9H6BrNO2/c10-6-1-2-8(12)7(5-6)9-3-4-11-13-9/h1-5,12H
Clave InChI
CZXKAQGBZPKRHU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ((6E)-4-bromo-6-(2H-1,2-oxazol-5-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one), an isoxazole derivative, is useful in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)