Merck
465429
Sigma-Aldrich
2-(5-Isoxazolyl)phenol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
183-186 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccccc1-c2ccno2
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-10-12-9/h1-6,11H
Clave InChI
DBDXTIAEVFSDNN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(5-Isoxazolyl)phenol is an isoxazole derivative.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)