Merck
463256
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate lauryl ether
average Mn ~690
Sinónimos:
Laureth-11 carboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11-13(OCH2CH2)nOCH2CO2H
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
mol peso
average Mn ~690
impurezas
≤1.5% NaCl
8-12% water
índice de refracción
n20/D 1.454
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCCO.OCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H30O.C13H28O.C12H26O.C2H4O3.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h15H,2-14H2,1H3;14H,2-13H2,1H3;13H,2-12H2,1H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
Clave InChI
KQSLVJFTAGAPJL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Anionic surfactant.
Características y beneficios
Anionic, surface-active copolymerizable monomer. Mild, non-irritating surfactant.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anasua Mukhopadhyay et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 21(18), 2127-2135 (2020-07-04)
Viscous, non-aqueous liquid comprising stoichiometric conjugates of polymer surfactant-bovine serum albumin (PSpBSA) is used as a host matrix for the dispersion of chemically distinct hydrophilic dyes. Using a combination of bright field polarized optical microscopy and fluorescence spectroscopy, we investigate