Merck
462462
Sigma-Aldrich
4-[2-[5-[4-(Diethylamino)phenyl]-4,5-dihydro-1-phenyl-1H-pyrazol-3-yl]ethenyl]-N,N-diethylaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H38N4
Número de CAS:
Peso molecular:
466.66
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
solid
mp
128-131 °C (lit.)
λmáx.
381 nm
cadena SMILES
CCN(CC)c1ccc(\C=C/C2=NN(C(C2)c3ccc(cc3)N(CC)CC)c4ccccc4)cc1
InChI
1S/C31H38N4/c1-5-33(6-2)28-20-15-25(16-21-28)14-19-27-24-31(35(32-27)30-12-10-9-11-13-30)26-17-22-29(23-18-26)34(7-3)8-4/h9-23,31H,5-8,24H2,1-4H3/b19-14+
Clave InChI
BZKRKPGZABEOSM-XMHGGMMESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)