462055
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate diacrylate
About This Item
Productos recomendados
contiene
300 ppm MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
densidad
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
Otras notas
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)