Merck
461687
Sigma-Aldrich
N,N-Bis[(S)-(−)-1-phenylethyl]phthalamic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
2-[[C6H5CH(CH3)]2NCO]C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
373.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]22/D −153°, c = 1 in chloroform
mp
100-110 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO3/c1-17(19-11-5-3-6-12-19)25(18(2)20-13-7-4-8-14-20)23(26)21-15-9-10-16-22(21)24(27)28/h3-18H,1-2H3,(H,27,28)/t17-,18-/m0/s1
Clave InChI
NCYIVOVUPRJYNJ-ROUUACIJSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)