461504
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
actividad óptica
[α]23/D −43°, c = 2 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
densidad
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m0/s1
Clave InChI
AXRXYILTIWBHEP-NSHDSACASA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter