Merck
460613
Sigma-Aldrich
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride
97%
Sinónimos:
tert-Butyl sarcosinate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula lineal:
CH3NHCH2CO2C(CH3)3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
137-141 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
ester
cadena SMILES
Cl.CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4;/h8H,5H2,1-4H3;1H
Clave InChI
RNLQHMIDSCYLAK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sarcosine tert-butyl ester hydrochloride may be used for the synthesis of (N-(((tert-butyl)oxycarbonyl)methyl)-N-methylcarbamoyl)methyl(2S)-2-(6-methoxy(2-naphthyl))propanoate.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and anti-inflammatory activity of a series of N-substituted naproxen glycolamides: Nitric oxide-donor naproxen prodrugs.
Ranatunge RR, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 14(8), 2589-2589 (2006)