459984
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, 99.98% trace metals basis
Sinónimos:
Rhenium element
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.98% trace metals basis
formulario
foil
descripción
19.3 μΩ-cm, 20°C
grosor
1.0 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
densidad
21.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges