459550
4′-Methyl-2-biphenylcarboxylic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
146-148 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
ZSTUEICKYWFYIC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?